Documenti fondamentali
717878
Sigma-Aldrich
5-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
71-76 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cccc(c1)-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)