Documenti fondamentali
717509
Sigma-Aldrich
Potassium benzo[b]thiophen-2-yl-2-trifluoroborate
95%
Sinonimo/i:
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BF3KS
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)