Documenti
715808
Sigma-Aldrich
Ethyl (phenylthiomethyl-13C) ether
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethoxymethyl-13C phenyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
C6H5S13CH2OCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3