Documenti
714453
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
28-33 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup