Documenti fondamentali
713848
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO4
Peso molecolare:
257.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
Stato
lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-13(9-10(15)16)7-5-4-6-8-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
GDTCTMDFEONLJC-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)