Documenti fondamentali
713449
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-iodoethane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzyl 2-iodoethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11IO
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.09
Beilstein:
1364731
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578
Stringa SMILE
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)