Documenti fondamentali
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16F6NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5%
97%
Stato
solid
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)