Documenti fondamentali
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-hexenoic acid
98%
Sinonimo/i:
Boc-(R)-3-amino-5-hexenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Beilstein:
9397198
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Stato
lumps
Attività ottica
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0%
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
allyl
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)