Documenti fondamentali
710024
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
186-190 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(=C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)14-18-12(16)8-15(2)9-13(17)19-14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
LDAWJVVAQPYNSX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide