Documenti fondamentali
709255
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br13C6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)