Documenti fondamentali
708380
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrazole
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-4-(4-bromophenyl)-2H-pyrazole, 4-(4-Bromophenyl)-2H-pyrazole-3-yl amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
164-169 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H8BrN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
ABKUXQSVMWMABM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)