707937
cis-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane
97%
Sinonimo/i:
(Z)-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane, cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethylene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
P. eboll.
84-87 °C/1 mmHg
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3