Documenti fondamentali
70750
Sigma-Aldrich
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Wacker Chemie AG, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Silane CMM1, (Chloromethyl)dichloromethylsilane, (Chloromethyl)methyldichlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.51
Beilstein:
969205
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C (lit.)
Densità
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In