Documenti
707457
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C713CH7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
103 °C/20 mmHg
Densità
1.202 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C