706868
2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522
Densità
1.222 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
JEHJKYNDOIGAEA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)