541672
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.