Documenti fondamentali
706272
Sigma-Aldrich
Indium(III) tris(trifluoromethanesulfonimide)
Sinonimo/i:
In(NTf2)3, Indium(III) triflamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6F18InN3O12S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
955.26
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: indium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)