Documenti
706167
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(morpholine-4-carbonyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12BF3KNO2
Peso molecolare:
297.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
195-200 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2