706116
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
96%
Sinonimo/i:
Potassium benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-trifluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.