Documenti fondamentali
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-172 °C
Stringa SMILE
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)