704091
Tributyltin hydride solution
1 M in cyclohexane
Sinonimo/i:
Tributylstannane, Tributylstannyl hydride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1 M in cyclohexane
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[SnH](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Alkyne hydrostannations
- Intramolcular cyclization for the synthesis of zoanthamine alkaloids
- Stereoselective C-glycosylation of pyranosides using Heck allylation
- Synthesis of phenylbutenoid dimers for use in treating diseases
- Preparation of N-acyl derivatives of ecteinascidin 770
- Syntehsis of cyclonucleosides using black light induced radical cyclization
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C