Documenti fondamentali
703850
Sigma-Aldrich
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
207-210 °C
Densità
1.100 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)