Key Documents
703311
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
97%
Sinonimo/i:
4-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-6-yl)thiazol-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Stringa SMILE
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)