Documenti fondamentali
701947
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(Dimethylamino)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20BN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
107-112 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)