Documenti
701742
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride - bis(lithium chloride) complex
1 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CuCl · 2LiCl
Peso molecolare:
183.79
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Concentrazione
1 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)