Documenti fondamentali
701157
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
122-124 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)