Documenti fondamentali
701025
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1H-indazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
119-125 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)