Documenti fondamentali
700908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
2-(6-Chloro-3-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Chloropyridine-5-boronic acid MIDA ester, 6-Chloro-3-pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10BClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
222-226 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C10H10BClN2O4/c1-14-5-9(15)17-11(18-10(16)6-14)7-2-3-8(12)13-4-7/h2-4H,5-6H2,1H3
PVUDAIRKNDZTBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)