Documenti
700061
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)quinoxaline
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
133-138 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H9BrN2/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H
FXKZRBJBUFVFNR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Woo H Kim et al.
Frontiers in immunology, 10, 560-560 (2019-04-12)
Indoles, as the ligands of aryl hydrocarbon receptor (AhR), have been shown to possess immune-modulating property in terms of the balancing between regulatory T cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17) activities. In the present study, we examined the