Documenti
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Hexylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.535
Densità
1.017 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C