Documenti fondamentali
698008
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
2-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
204-209 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(18-11(16)7-13)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
NZNGUMOTSLXTJB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)