Documenti fondamentali
697583
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
kanata purity
Sinonimo/i:
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +116°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
100-105 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
phosphine
Stringa SMILE
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aminophosphine Ligands