Documenti fondamentali
696811
Sigma-Aldrich
N-Boc-7-azaindole-3-carboxaldehyde
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindole, 3-Formyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
124-129 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)