Key Documents
696579
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
274-283 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccnc1F
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
YUHZIUAREWNXJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Heterocyclization eith α-oxocarboxylic acids
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 inhibitory activity
  • Carboxyindoles with HCV NS5B polymerase inhibitory activity
  • Pyrazolyl- and thienyl-aminohydantoins with BACE1 inhibitory activity
Altre note
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)