Documenti fondamentali
69650
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methylvalerate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Methyl 3-methylpentanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Beilstein:
1744678
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
Densità
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)