Documenti
696366
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
182-187 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
ZIOYQUNKXJQXQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3