Documenti fondamentali
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-Cyanobutyl)thioacetate
97%
Sinonimo/i:
5-(Acetylsulfanyl)-pentanenitrile, S-(4-Cyanobutyl)ethanethioate, Thiolacetylpentanenitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
Densità
1.057 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)