694649
Lumidot™ CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Disponibilità
not available in USA
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
3.3 nm
P. eboll.
110 °C
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coefficiente d’estinzione)
0.065 x 105 M-1cm-1
Fluorescenza
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup