Documenti
694371
Sigma-Aldrich
2-Fluoropropionic acid
97%
Sinonimo/i:
α-Fluoropropionic acid, (±)-2-Fluoropropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.383
P. eboll.
66-67 °C/30 mmHg
Densità
1.181 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Junling Li et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 283-291 (2014-12-30)
Bis(Zn-dipicolylamine (Zn-DPA)) coordination complexes represent a new class of synthetic small molecules that can target anionic phosphatidylserine (PS) in the apoptotic cells with high affinity and specificity. In this study, we labeled Zn-DPA and Cy7-Zn-DPA with different (18)F-prosthetic groups and