Key Documents
694002
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-(diethylphosphono)hexanoate
97%
Sinonimo/i:
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
P. eboll.
114-118/0.3 mmHg
Densità
1.040 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)