Documenti fondamentali
693952
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
93-100 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ncc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)