Documenti fondamentali
693804
Sigma-Aldrich
Zirconium–scandium–iron alloy
greener alternative
About This Item
Formula condensata:
Zr4Sc1Fe10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Sc].[Fe].[Zr]
InChI
1S/Fe.Sc.Zr
JYODYTROXJSIEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
High pressure vessels for mobile storage of hydrogen. New storage systems based on AB2-type intermetallics with good hydrogen absorption parameters. Materials are typical representative of AB2 alloys.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)