Documenti
693448
SAFC
Shi Epoxidation Oxazolidinone Ethyl Catalyst
greener alternative
90%
Sinonimo/i:
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-Ethylphenyl)-dihydro-2,2-dimethyl-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
139-143 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Asymmetric epoxidation organocatalyst.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3