Documenti fondamentali
693219
Sigma-Aldrich
RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S)-DAIPEN]
Sinonimo/i:
Dichloro[(S)-(−)-5,5′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4.4′-bi-1,3-benzodioxole][2S)-(+)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(ΙΙ)
Scegli un formato
100 MG
49,90 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
49,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C65H70Cl2N2O6P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
1209.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.0.../s1
UDSABKQFPIPYOT-OGLOXHGMSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136 JP Appllication No. 19970359654
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago