691771
Gadolinium
ingot, 99.99% trace rare earth metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace rare earth metals basis
Stato
ingot
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?