Documenti fondamentali
691720
Sigma-Aldrich
4-Chloroisatoic anhydride
97%
Sinonimo/i:
7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 7-Chloroisatoic anhydride, 7-Chloroisatoic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
255-259 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)13-7(5)11/h1-3H,(H,10,12)
QRUPDIJQZCABTC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)