Documenti fondamentali
69167
Sigma-Aldrich
(R)-2-(4-Nitrophenyl)oxirane
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-4-Nitrostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥96.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)