Documenti
691216
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
97%
Sinonimo/i:
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Formula condensata:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (with AgNO3, T)
97%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OCCCN
InChI
1S/C7H17NO.ClH/c1-7(2,3)9-6-4-5-8;/h4-6,8H2,1-3H3;1H
PWSZRKJMCDQAOY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves