Documenti fondamentali
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
Sinonimo/i:
α-Me-Val-OH, α-Methyl-L-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (TLC)
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤0.2% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)