Documenti
690422
Sigma-Aldrich
2-Bromocyclohexanone
≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.04
Beilstein:
1071730
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3